Learn More
Acide 2,4-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485807 25 g 25g
11465807 1 g 1g
11475807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24374.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133730-34-4
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD01074590
Clé InChI SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
CID PubChem 2734341
Nom IUPAC Acide (2,4-diméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 115°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 4744213
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%