Learn More
2,4-Diméthoxybenzènesulfonamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414327
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414327 1 g 1g
15424327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31707.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51770-71-9
Formule moléculaire C8H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 217.24
Numéro MDL MFCD06147001
Clé InChI MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
CID PubChem 6469795
Nom IUPAC 2,4-diméthoxybenzènesulfonamide
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.25
Pourcentage de pureté 96%