Learn More
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417717 100 g 100g
11407717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16252.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Yttrium and heavy lanthanide complexes is synthesised with 2, 4-dimethoxybenzoic acid and thermal and spectral features is studied. In the case of the electron-rich aromatic system 2,4-dimethoxybenzoic acid reduction of the intermediate HOBt ester is slow, and good.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les complexes d’yttrium et de lanthanides lourds sont synthétisés avec de l’acide 2, 4-diméthoxybenzoïque et les caractéristiques thermiques et spectrales sont étudiées. Dans le cas du système d’aromatiques riches en électrons, la réduction de l’acide 2,4-diméthoxybenzoïque de l’ester HoBT intermédiaire est lente et bonne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-52-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002434
Clé InChI GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
CID PubChem 7052
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 107°C to 111°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2210860
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%