Learn More
2,4-Dimethoxybenzoic Acid 99%, ACROS Organics™
Code produit 10457870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10457870 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10457870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115430250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
CAS 91-52-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 107°C to 111°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O4
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CO2H
Numéro MDL MFCD00002434
Quantité 25 g
Synonyme benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
Clé InChI GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
CID PubChem 7052
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Powder