Learn More
Alcool de 2,4-diméthoxybenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523921 25 g Flacon en verre 25g
10157613 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170460250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7314-44-5 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7314-44-5
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Numéro MDL MFCD00004614
Clé InChI RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzylalcohol, 1-hydroxymethyl-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, pubchem7454, acmc-209opp, 2,4-dimethoxy-benzylalcohol, 2,4-dimethoxybenzyl-alcohol
CID PubChem 81750
Nom IUPAC (2,4-diméthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 40.0°C
Point d’ébullition 177.0°C to 179.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2OH
Indice de réfraction 1.5450 to 1.5480
Quantité 25 g
Beilstein 06, I, 550
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide