Learn More
2,4-diméthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10558343 5 mL Flacon en verre 5mL
10012822 25 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558343 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369950050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20781-20-8
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00052393
Clé InChI QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
CID PubChem 597250
Nom IUPAC (2,4-diméthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxybenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1130g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2NH2
Indice de réfraction 1.5480 to 1.55
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.113
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.