Learn More
2,4-Diméthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486250 25 g 25g
11476250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27140.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20781-20-8
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.208
Numéro MDL MFCD00052393
Clé InChI QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 597250
Nom IUPAC (2,4-diméthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzylamine
Densité 1.113
Point d’ébullition 140°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.549
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%