Learn More
Isocyanate de 2,4-diméthoxyphényle, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10280843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10280843 1 g Flacon en verre 1g
10115280 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10280843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84370-87-6
Numéro MDL MFCD00002005
Clé InChI WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 601637
Nom IUPAC 1-isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxyphenyl isocyanate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 140.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO3
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NCO
Indice de réfraction 1.5465 to 1.5485
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid After Melting