Learn More
Isocyanate de 2,4-diméthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11332257
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11332257 5 g 5g
11322257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09762.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84370-87-6
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00002005
Clé InChI WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
CID PubChem 601637
Nom IUPAC 1-isocyanato-2,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Point de fusion 31°C to 32°C
Point d’ébullition 139°C to 141°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1106649
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 97%