Learn More
Acide 2,4-diméthylique-1,3-oxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595956 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595956 5 g 5g
15585956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595956 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457350050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2510-37-4 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2510-37-4
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Clé InChI JLSFKHJNJFXGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyloxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylicacid, 2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, pubchem17689, ukrorgsyn-bb bbv-156622, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylicacid, saltdata: free
CID PubChem 1132979
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthyl-1,3-oxazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 229.0°C to 231.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.