Learn More
2,4-diméthyl-1,3-pentadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477497 25 g 25g
15467497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15477497 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35300.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1000-86-8 | C7H12 | 96.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000-86-8
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00008903
Clé InChI CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66080
Nom IUPAC 2,4-diméthylpenta-1,3-diène
SMILES CC(=CC(=C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Densité 0.744
Point d’ébullition 94°C to 96°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Synonyme 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98%