Learn More
2,4-Diméthyl-1,3-thiazole-5-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11390557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11390557 10 g Flacon en verre ambré 10g
10612823 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390557 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05801EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53137-27-2
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.187
Clé InChI MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 736488
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté 97%