Learn More
Chlorure de 2,4-diméthyl-1,3-thiazole-5--sulfonyle, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 211.69 |
| Pourcentage de pureté | 97% |