Learn More
2,4-diméthyl-3-éthylpyrrole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10326650 25 g 25g
10102530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    283.65€ / 25g
    Économisez 47.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-22-6
Numéro MDL MFCD00005222
Clé InChI ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference
CID PubChem 10600
Nom IUPAC 3-éthyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole
SMILES CCC1=C(NC=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9130g/mL
Point d’ébullition 197°C (710.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H13N
Indice de réfraction 1.4960 to 1.498
Quantité 25 g
Beilstein 20, I, 47
Gravité spécifique 0.913
Poids moléculaire (g/mol) 123.2
Poids de la formule 123.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.