Learn More
2,4-diméthyl-3-furaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 124.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |