Learn More
Acide 2,4-Diméthyle-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10610366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10610366 1 g Flacon en verre ambré -
10240700 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10018199 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10610366 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 15058-72-7
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Clé InChI JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
CID PubChem 638456
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthylfurane-3-carboxylique
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%