Learn More
Chlorure de 2,4-diméthyle-3-furoyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10250700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10250700 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10411440 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250700 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65802CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 15139-39-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.581
Clé InChI NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
CID PubChem 13019985
Nom IUPAC 2,4-diméthylfurane-3-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158.58
Pourcentage de pureté 90%