Learn More
2,4-diméthyl-3-pentanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635982 250 mL Flacon en verre 250mL
10458330 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159702500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-80-0
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00008918
Clé InChI HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
CID PubChem 11271
Nom IUPAC 2,4-diméthylpentan-3-one
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.402
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 703
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 0.63 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.