Learn More
2,4-diméthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10137752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10137752 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10178132 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10137752 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05839CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 859833-13-9
Formule moléculaire C11H18BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.14
Numéro MDL MFCD07783649
Clé InChI AZYDPQHPHNHZPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 2,4-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl 1,3-thiazole
CID PubChem 18525700
Nom IUPAC 2,4-diméthyle-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yle)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 239.15
Pourcentage de pureté 97%