Learn More
Acide 2,4-diméthyl-5-oxazolecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid |
| CAS | 2510-37-4 |
| Formule moléculaire | C6H7NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1 |
| Nom IUPAC | Acide 2,4-diméthyl-1,3-oxazole-5-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.12 |
| Poids de la formule | 141.0426 |