Learn More
2,4-Diméthyl-6-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495670 1 g 1g
11405680 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495670 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1635-84-3
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00007739
Clé InChI VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dimethyl-2-nitroaniline, 6-nitro-2,4-xylidine, 2,4-dimethyl-6-nitrophenyl amine, benzenamine, 2,4-dimethyl-6-nitro, 2,4-dimethyl-6-nitrophenylamine, acmc-209uyq, intermediates-zcf02230, 4-amino-5-nitro-m-xylene, cambridge id 5100320, 2-nitro-4,6-dimethylaniline
CID PubChem 74219
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-6-nitroaniline
Point de fusion 65°C to 68°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%