Learn More
2,4-diméthylaniline (2,4-xylidine), TRC
Code produit 30452452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452452 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX74969010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylaniline
CAS 95-68-1
Formule moléculaire C8 H11 N
Quantité 10 g
Synonyme 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(N)c(C)c1
Nom IUPAC 2,4-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Poids de la formule 121.0891