Learn More
2,4-diméthylaniline-d9, TRC
Code produit 30455330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455330 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30455330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX7496935MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylaniline-d9
CAS 1020654-44-7
Formule moléculaire C8H2D9N
Quantité 5 mg
Synonyme 4,6-Di(methyl-d3)benzen-2,3,5-d3-amine
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
SMILES [2H]C1=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H])[2H])N
Poids moléculaire (g/mol) 130.24
Poids de la formule 130.1456