Learn More
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479450
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479450 1 g 1g
11489450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50301.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-60-9
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.67
Numéro MDL MFCD00156143
Clé InChI FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
CID PubChem 69109
SMILES CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 32°C to 33°C
Quantité 1 g
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.555
Numéro UN UN3261
Nom IUPAC 2,4-dimethylbenzene-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 98%