Learn More
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 609-60-9 |
| Formule moléculaire | C8H9ClO2S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,4-Xylenesulfonyl Chloride, 2,4-Dimethylphenylsulfonyl Chloride, 3,5-Dimethylbenzene-2-sulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1)(Cl)=O |
| Nom IUPAC | Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.67 |
| Poids de la formule | 204 |