Learn More
2,4-Dimethylbenzenethiol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31085006
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31085006 5 g
31081894 25 g
31084801 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31085006 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD106605g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylbenzenethiol
CAS 13616-82-5
Formule moléculaire C8H10S
Numéro MDL MFCD00010019
Quantité 5 g
SMILES SC1=CC=C(C)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Pourcentage de pureté 98%