Learn More
Acide 2,4-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453254
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11453254
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10589.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-01-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00002480
Clé InChI BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
CID PubChem 11897
ChEBI CHEBI:64811
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 124°C to 126°C
Point d’ébullition 267°C (727 mmHg)
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Beilstein 971589
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%