Learn More
2,4-diméthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10394302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10394302 1 g Flacon en verre 1g
10405475 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10394302 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 365530010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-98-4 | C9H14N | 136.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-98-4
Formule moléculaire C9H14N
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Numéro MDL MFCD00025575
Clé InChI GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
CID PubChem 66761
Nom IUPAC (2,4-diméthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylbenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 218°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3CH2NH2
Indice de réfraction 1.5360 to 1.539
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.