Spécification
| Vecteur alpha | DIMETHYLHEXANE |
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethylhexane |
| Point de fusion | 108°C to 109°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’éclair | 10°C |
| Spectre IR | Conforms |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
| Quantité | 1 mL |
| Informations sur la solubilité | In water: (20°C) almost insoluble |
| Afficher plus |