Learn More
2,4-diméthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463954 25 g 25g
11453954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463954 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11949.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
It is employed as a curing agent of epoxy resins. It is also widely used in the bonding, coating, capsulation of epoxy resins, or used for composite materials. It is also employed as medical raw material or used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de durcissement des résines époxy. Il est également largement utilisé dans le collage, le revêtement, la capsulation de résines époxy ou pour les matériaux composites. Il est également utilisé comme matière première médicale ou dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-62-1
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00022365
Clé InChI LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
CID PubChem 70259
Nom IUPAC 2,5-dimethyl-1H-imidazole
SMILES CC1=CN=C(C)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylimidazole
Point de fusion 84°C to 88°C
Point d’ébullition 266°C (733 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 1639
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-1H-imidazole