Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dimethylphenol, 98%
Code produit 11453984
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453984 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A11966.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
It is used as a perfuming agent in cosmetic industry. Also used in the production of high-viscosity phosphate esters, as a feedstock for hindered phenol antioxidant and specialty modified phenolic resin manufacture. Also used as disinfectant and sanitizer on hospital premises.
Solubility
Slightly soluble in water 4068 mg/L @ 25°C (est).
Notes
Store away from oxidizing agents. Store under nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylphenol
Point de fusion 21°C to 23°C
CAS 105-67-9
Quantité 100 g
Formule moléculaire C8H10O
Numéro MDL MFCD00002233
Numéro UN UN2261
Beilstein 636244
Merck Index 14,10082
Synonyme 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Clé InChI KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Nom IUPAC 2,4-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
CID PubChem 7771
ChEBI CHEBI:34241
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%