Learn More
Bromure de 2,4-diméthylphénylmagnésium, 0,5M dans le 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Code produit 15470806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470806 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54134.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34589-46-3
Formule moléculaire C8H9BrMg
Numéro MDL MFCD01311493
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, hpgwkalajlxsdh-uhfffaoysa-m, 2,4-dimethylphenylmagne-sium bromide, 2,4-dimethylphenyl magnesium bromide, magnesium,1,3-dimethylbenzene-6-ide,bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI HPGWKALAJLXSDH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C(C)=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 1,3-diméthylbenzène-6-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 209.37
CID PubChem 13637491
Poids de la formule 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF