Learn More
2,4-Diméthylphénylurée, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11461687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461687 25 g 25g
11451687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25668.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2990-02-5
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Numéro MDL MFCD00025409
Clé InChI GKEHHLJOYZDXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylphenyl urea, 1-2,4-dimethylphenyl urea, n-2,4-dimethylphenyl urea, 2,4-xylylurea, 5-chlorobenzoic acid, acmc-20aoc5, urea,n-2,4-dimethylphenyl, amino-n-2,4-dimethylphenyl amide
CID PubChem 853638
Nom IUPAC (2,4-diméthylphényl)urée
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylphenylurea
Point de fusion 203°C to 204°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%