Learn More
2,4-diméthylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10791731 5 g 5g
10105313 1 g 1g
15274704 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319650050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-82-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-82-1
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.15
Numéro MDL MFCD00192088
Clé InChI MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
CID PubChem 39539
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC(C)=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylpyrrole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun-Marron à Orange-Rouge ou Violet
Densité 0.9240g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 167.0°C
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.4970
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.924
Poids de la formule 95.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylpyrrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.