Learn More
2,4-Diméthylpyrrole, TRC
Code produit 30382114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382114 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382114 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4791005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylpyrrole
CAS 625-82-1
Formule moléculaire C6 H9 N
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
SMILES Cc1c[nH]c(C)c1
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-1H-pyrrole
Poids moléculaire (g/mol) 95.14
Poids de la formule 95.0735