Learn More
Chlorure de 2,4-diméthylthiazole-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450838 250 mg 250mg
15440838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54578.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80466-80-4 | C5H6ClNO2S2 | 211.678 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80466-80-4
Formule moléculaire C5H6ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 211.678
Numéro MDL MFCD00052746
Clé InChI GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
CID PubChem 2776248
Nom IUPAC Chlorure 2,4-diméthyl-1,3-thiazole-5-sulfonyle
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride
Point d’ébullition 82°C to 84°C (0.3 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 211.68
Pourcentage de pureté 97%