Learn More
2,4-Diméthylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480154 100 g 100g
11460154 5 g 5g
11470154 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13604.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-58-2
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Numéro MDL MFCD00014509
Clé InChI OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
CID PubChem 10934
Nom IUPAC 2,4-dimethyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylthiazole
Densité 1.057
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.509
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 106414
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 99%