Learn More
2,4-diméthylthiazole, TRC
Code produit 30371665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48046525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Formule moléculaire C5H7NS
Quantité 25 g
Synonyme 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
Formule InChI InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
SMILES Cc1csc(C)n1
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Poids de la formule 113.0299