Learn More
2,4-diméthylthiophénole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethylthiophenol |
| Densité | 1.02 |
| Point d’ébullition | 207°C to 208°C |
| Point d’éclair | 87°C (189°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.569 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 138.23 |
| Afficher plus |