Learn More
2,4-dinitro-1-(trifluorométhoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11400447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400447 2.5 g 2.50g
11410447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21790.88
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 655-07-2
Formule moléculaire C7H3F3N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 252.11
Numéro MDL MFCD00042268
Clé InChI KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitro trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitrotrifluoroanisole, 2,4-dinitrotrifluoromethoxybenzene, 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy-benzene, acmc-20aoc3, 2,4-dinitro trifluoroanisole, a,a,a-trifluoro-2,4-dinitro-anisole, 1-trifluoromethoxy-2,4-dinitrobenzene, benzene,2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy
CID PubChem 2737131
Nom IUPAC 2,4-Dinitro-1-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Point de fusion -21°C
Densité 1.623
Point d’ébullition 273°C to 274°C
Point d’éclair 154°C (309°F)
Quantité 2.5 g
Numéro UN UN2927
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 252.11
Pourcentage de pureté 98%