Learn More
2,4-dinitro-1-(trifluorométhoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11410447
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
Code produit. 11410447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21790.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 655-07-2
Formule moléculaire C7H3F3N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 252.11
Numéro MDL MFCD00042268
Clé InChI KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitro trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitrotrifluoroanisole, 2,4-dinitrotrifluoromethoxybenzene, 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy-benzene, acmc-20aoc3, 2,4-dinitro trifluoroanisole, a,a,a-trifluoro-2,4-dinitro-anisole, 1-trifluoromethoxy-2,4-dinitrobenzene, benzene,2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy
CID PubChem 2737131
Nom IUPAC 2,4-Dinitro-1-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Point de fusion -21°C
Densité 1.623
Point d’ébullition 273°C to 274°C
Point d’éclair 154°C (309°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2927
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 252.11
Pourcentage de pureté 98%