Learn More
2,4-Dinitro-6-(1-méthylheptyl)phénol, TRC
Code produit 30134790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134790 25 mg 25mg
30133322 1 mg 1mg
30010897 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49238825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3687-22-7
Formule moléculaire C14 H20 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 296.32
Synonyme 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-DNOP, 2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(1'-methylheptyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)octane, DNOP, Meptyldinocap-phenol
Nom IUPAC 2,4-dinitro-6-octan-2-ylphénol
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Meptyldinocap-phenol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
Poids de la formule 296.1372