Learn More
2,4-Dinitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472807 25 g 25g
11452807 1 g 1g
11462807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15452.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-75-6
Formule moléculaire C7H4N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 196.118
Numéro MDL MFCD00013376
Clé InChI ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
CID PubChem 68250
Nom IUPAC 2,4-Dinitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Point de fusion 65°C to 68°C
Point d’ébullition 190°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1878706
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3272
Poids de la formule 196.12
Pourcentage de pureté 98%