Learn More
2,4-Dinitrobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dinitrobenzaldehyde |
| CAS | 528-75-6 |
| Formule moléculaire | C7H4N2O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,4-dinitrobenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.12 |
| Poids de la formule | 196.012 |