Learn More
Sel de sodium de l’acide 2,4-dinitrobenzènesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438407 25 g 25g
11428407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18493.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270.15 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt is used in the synthesis of aromatic dimethylene spacer-inserted cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide 2,4-dinitrobenzènesulfonique est utilisé dans la synthèse de dérivés de cyclodextrine insérés par un dispositif d’espacement du diméthylène aromatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885-62-1
Formule moléculaire C6H3N2NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 270.15
Numéro MDL MFCD00007471,MFCD10567393
Clé InChI GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
CID PubChem 70700115
Nom IUPAC Sodium ; 2,4-dinitrobenzènesulfonate ; Hydrate
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Quantité 25 g
Beilstein 6676807
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 270.15
Pourcentage de pureté 97%