Learn More
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406226 5 g 5g
11416226 25 g 25g
11426226 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11406226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23035.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4-dinitro-benzènesulfonyle a été utilisé pour protéger les amines primaires. Il a été utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophényl) sulfonyl]amino-acétate.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1656-44-6
Formule moléculaire C6H3ClN2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 266.608
Numéro MDL MFCD00007431
Clé InChI SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
CID PubChem 74255
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3096
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 266.62
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride