Learn More
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416226
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416226 25 g 25g
11406226 5 g 5g
11426226 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23035.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4-dinitro-benzènesulfonyle a été utilisé pour protéger les amines primaires. Il a été utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophényl) sulfonyl]amino-acétate.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1656-44-6
Formule moléculaire C6H3ClN2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 266.608
Numéro MDL MFCD00007431
Clé InChI SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
CID PubChem 74255
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3096
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 266.62
Pourcentage de pureté 98%