Learn More
Acide 2,4-dinitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491898 25 g 25g
11481898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14536.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-30-0 | C7H4N2O6 | 212.117 g/mol
2,4-Dinitrobenzoic acid was used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. It was employed as chromophore probe for analysis of perfluorinated carboxylic acids in water by capillary zone electrophoresis. It can be used to produce 2,4-dinitro-benzoyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,4-dinitrobenzoïque a été utilisé dans la détermination spectrophotométrique du diazépam dans des échantillons purs et dans ses préparations pharmaceutiques. Il a été utilisé comme sonde chromophore pour l’analyse des acides carboxyliques perfluorés dans l’eau par électrophorèse en zone capillaire. Il peut être utilisé pour produire du chlorure de 2,4-dinitro-benzoyl.
Solubilité
Soluble dans le dioxane 50 mg/ml.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-30-0
Formule moléculaire C7H4N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 212.117
Numéro MDL MFCD00017006
Clé InChI ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dinitro, ccris 1766, acmc-20aoc2, 2.4-dinitrobenzoic acid, benzoicacid, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzoic acidanion, 4-09-00-01239 beilstein handbook reference, aronis26960, 1-carboxy-2,4-dinitrobenzene
CID PubChem 11880
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrobenzoic acid
Point de fusion 178°C to 184°C
Quantité 25 g
Beilstein 658650
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane 50mg/ml.
Poids de la formule 212.12
Pourcentage de pureté 98%