Learn More
2,4-dinitrofluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784411 25 g Flacon en verre 25g
10724041 5 g Flacon en verre 5g
10605732 100 g Flacon en verre 100g
10145443 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10784411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117030250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-34-8
Formule moléculaire C6H3FN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.1
Numéro MDL MFCD00007056
Clé InChI LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
CID PubChem 6264
ChEBI CHEBI:53049
Nom IUPAC 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dinitrofluorobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C to 26°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 296°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H3F
Indice de réfraction 1.5680 to 1.57
Quantité 25 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Merck Index 15,4204
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,propylene glycol,and hot alcohol
Poids de la formule 186.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux liquides ou à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.