Learn More
2,4-Dinitrofluorobenzène, TRC
Code produit 30382392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382392 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479795100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6H3FN2O4
Quantité 100 g
Synonyme 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
Formule InChI InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Poids moléculaire (g/mol) 186.1
Poids de la formule 186.0077
Pourcentage de pureté >95